PCR-Mycoplasmen-Testkit II
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A8994.0050 A8994.0025 A8994.0100
A8994.0050EA 752 EUR InStock
A8994.0050 A8994.0025 A8994.0100
PCR-Mycoplasmen-Testkit II
Mikrobiologische Testsysteme Tests zur Überprüfung von Mirkoorganismen
Lyophilisierte PCR-Mischung für den Nachweis von Mycoplasmen in Zellkulturen mittels konventioneller PCR.
Erfüllt die Kriterien in Abschnitt 2.6.7 der Ph. Eur.
Shipped at room temperature.
Lieferumfang: Lieferung ohne Taq-DNA-Polymerase. Das Kit enthält eine Mischung aus PCR-Primern und Nukleotiden, Reaktionspufferlösung, Wasser (PCR-Qualität), positive „Template“-Kontrolle und interne Kontroll-DNA. Versand bei Raumtemperatur.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge