Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-HCN4 Rat monoclonal antibody unconjugated [clone: SHG 1E5]

Lieferant: Abcam

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

AB32675-100
ABCAAB32675-100EA 920 EUR InStock
ABCAAB32675-100
Anti-HCN4 Rat monoclonal antibody unconjugated [clone: SHG 1E5]
Antikörper
Type: Primary
Antigen: HCN4 (hyperpolarization activated cyclic nucleotide-gated potassium channel 4)
Clonality: monoclonal
Clone: SHG 1E5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge