Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-Lactate Dehydrogenase Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1566Y]

Lieferant: Abcam

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

AB52488-100
ABCAAB52488-100EA 1060 EUR InStock
ABCAAB52488-100
Anti-Lactate Dehydrogenase Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1566Y]
Antikörper
Type: Primary
Antigen: Lactate Dehydrogenase
Clonality: monoclonal
Clone: EP1566Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..