Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-CCNB1IP1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 2114C2a]

Lieferant: Abcam

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

AB84850-100
ABCAAB84850-100EA 913 EUR InStock
ABCAAB84850-100
Anti-CCNB1IP1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 2114C2a]
Antikörper
Type: Primary
Antigen: CCNB1IP1 (cyclin B1 interacting protein 1, E3 ubiquitin protein ligase)
Clonality: monoclonal
Clone: 2114C2a
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge