Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Benzolsulfonylchlorid

Lieferant: ABCR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

10849
ABCR10849EA 0 EUR InStock
ABCR10849
Benzolsulfonylchlorid
Benzolsulfonylchlorid


Formel: C₆H₅ClO₂S
MW: 176.62 g/mol
Siedepunkt: 251
Melting Pt: 15
Dichte: 1.3842 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 119
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007426
CAS-Nummer: 98-09-9
EINECS: 202-636-6
UN: 2225
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01072
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge