3-Ethoxy-2-thenoesäure
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
20296.0001
ABCR20296.0001EA 0 EUR InStock
ABCR20296.0001
3-Ethoxy-2-thenoesäure
3-Ethoxy-2-thenoesäure
Formel: C₇H₈O₃S
MDL Number: MFCD00205205
CAS-Nummer: 139926-23-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge