(3-Brompropyl)trimethoxysilan
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AB110909.0010
ABCRAB110909.0010EA 0 EUR InStock
ABCRAB110909.0010
(3-Brompropyl)trimethoxysilan
(3-Brompropyl)trimethoxysilan
Formel: BrH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 243.17 g/mol
MDL Number: MFCD00053894
CAS-Nummer: 51826-90-5
EINECS: 257-453-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge