1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrichlorsilan
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AB111444.0010
ABCRAB111444.0010EA 140 EUR InStock
ABCRAB111444.0010
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrichlorsilan
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrichlorsilan
Formel: C₈H₄Cl₃F₁₃Si
MW: 481.55 g/mol
MDL Number: MFCD00042363
CAS-Nummer: 78560-45-9
EINECS: 278-947-6
UN: 2987
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge