Vinylmethylsiloxane) - dimethylsiloxane trimethylsiloxy terminated copolymer, 4-5 Mole % vinylmethylsiloxane, viscosity 800-1200 cSt. 1 * 1 kg
Lieferant: ABCR
Vinylmethylsiloxane) - dimethylsiloxane trimethylsiloxy terminated copolymer, 4-5 Mole % vinylmethylsiloxane, viscosity 800-1200 cSt. 1 * 1 kg
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Vinylmethylsiloxane) - dimethylsiloxane trimethylsiloxy terminated copolymer, 4-5 Mole % vinylmethylsiloxane, viscosity 800-1200 cSt. 1 * 1 kg ABCRAB112958.1000 1 * 1 kg
Hersteller-Artikelnummer:: AB112958.1000
Lokale Artikelnummer:: ABCRAB112958.1000
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder