2-Hydroxynicotinsäure ≥99%
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
AB117297.0100
ABCRAB117297.0100EA 0 EUR InStock
ABCRAB117297.0100
2-Hydroxynicotinsäure ≥99%
2-Hydroxynicotinsäure
Purity: 99% CAS No.: 609-71-2 Molecular Formula: C6H5NO3 Formula Weight: 139.11 Melting Point: 256-261° Beilstein Reference: 119028
Formel: C₆H₅NO₃
Melting Pt: 256…261 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010100
CAS-Nummer: 609-71-2
EINECS: 210-198-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge