Molybdän(VI)oxid ≥99,998% (Mo-Basis), PURATREM
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
AB121057.0050
ABCRAB121057.0050EA 0 EUR InStock
ABCRAB121057.0050
Molybdän(VI)oxid ≥99,998% (Mo-Basis), PURATREM
Molybdenum(VI) oxide
Formel: MoO₃
MW: 143.94 g/mol
Siedepunkt: 1155 (Subl.)
Melting Pt: 795 °C
Dichte: 4.69
MDL Number: MFCD00003469
CAS-Nummer: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06261
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge