Palladium(II)acetat ≥98% (99.9+%-Pd)
Lieferant: ABCR
Palladium(II)acetat ≥98% (99.9+%-Pd)
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Palladium (II) acetate 98% 1 * 5 g ABCRAB121377.0005 1 * 5 g
Hersteller-Artikelnummer:: AB121377.0005
Lokale Artikelnummer:: ABCRAB121377.0005
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder