7-Nitroindol ≥97%
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
AB124915.0001
ABCRAB124915.0001EA 0 EUR InStock
ABCRAB124915.0001
7-Nitroindol ≥97%
7-Nitroindol
Purity: 97% CAS No.: 6960-42-5 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Odour: Odourless Melting Point: 94-96° Beilstein Reference: 130874 MDL No.: MFCD00005683
Formel: C₈H₆N₂O₂
Melting Pt: 94…96 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005683
CAS-Nummer: 6960-42-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge