5-Brom-o-anisaldehyd ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A19396.14 A19396.22 AB125716.0100
A19396.14EA 19.1 EUR InStock
A19396.14 A19396.22 ABCRAB125716.0100
5-Brom-o-anisaldehyd ≥98%
5-Brom-o-anisaldehyd
Purity: 98+% CAS No.: 25016-01-7 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 114-118° Beilstein Reference: 508840
Formel: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Siedepunkt: 269
Melting Pt: 114…118 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003347
CAS-Nummer: 25016-01-7
EINECS: 246-564-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge