2-tert-Butylhydrochinon ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A19206.0E A19206.36 AB125754.0500
A19206.0EEA 413 EUR InStock
A19206.0E A19206.36 ABCRAB125754.0500
2-tert-Butylhydrochinon ≥97%
2-tert-Butylhydrochinon
Purity: 97% CAS No.: 1948-33-0 Molecular Formula: C10H14O2 Formula Weight: 166.22 Flash Point: 171°(339°F) Melting Point: 126-129° Boiling Point: 295° Beilstein Reference: 637923 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00002344
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Siedepunkt: 295 °C
Melting Pt: 126…129 °C
Dichte: 1,050
Flash-Pt: 171 °C (339 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002344
CAS-Nummer: 1948-33-0
EINECS: 217-752-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge