2-(Difluormethoxy)benzoesäure ≥97%
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
AB133793.0001
ABCRAB133793.0001EA 0 EUR InStock
ABCRAB133793.0001
2-(Difluormethoxy)benzoesäure ≥97%
2-(Difluormethoxy)benzoesäure
Purity: 97% CAS No.: 97914-59-5 Molecular Formula: C8H6F2O3 Formula Weight: 188.13 Melting Point: 98-100° MDL No.: MFCD00236223
Formel: C₈H₆F₂O₃
MW: 188.13 g/mol
Melting Pt: 98…100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236223
CAS-Nummer: 97914-59-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge