16-Hentriacontanon
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AB135197.0025
ABCRAB135197.0025EA 0 EUR InStock
ABCRAB135197.0025
16-Hentriacontanon
16-Hentriacontanon
Formel: C₃₁H₆₂O
MW: 450.83 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059222
CAS-Nummer: 502-73-8
EINECS: 207-952-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge