Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Hydroxyethylacetat >60.0% (durch GC)

Lieferant: ABCR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A1059-25ML AB135486.0500 A1059-500ML
TCIAA1059-25MLEA 85.6 EUR InStock
TCIAA1059-25ML ABCRAB135486.0500 TCIAA1059-500ML
2-Hydroxyethylacetat >60.0% (durch GC)
2-Hydroxyethylacetat


Formel: C₄H₈O₃
MW: 104.1045 g/mol
Siedepunkt: 182°C
Flash-Pt: 102°C
MDL Number: MFCD00002864
CAS-Nummer: 542-59-6
EINECS: 208-821-8
Merck Index: 14,03801
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4522387733669dca71066f522993c45b04d201f5&vid=4522387733669dca71066f522993c45b04d201f5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge