(4-Methoxyphenyl)essigsäureethylester
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AB138338.0025
ABCRAB138338.0025EA 0 EUR InStock
ABCRAB138338.0025
(4-Methoxyphenyl)essigsäureethylester
(4-Methoxyphenyl)essigsäureethylester
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Siedepunkt: 138 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,097 g/cm³ (24 °C)
MDL Number: MFCD00040760
CAS-Nummer: 14062-18-1
EINECS: 237-903-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge