Girard-Reagenz D (N,N-Dimethylglycinhydrazid Monohydrochlorid)
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AB144158.0010
ABCRAB144158.0010EA 0 EUR InStock
ABCRAB144158.0010
Girard-Reagenz D (N,N-Dimethylglycinhydrazid Monohydrochlorid)
Girard-Reagenz D (N,N-Dimethylglycinhydrazid Monohydrochlorid)
Formel: C₄H₁₂ClN₃O
MW: 153.61 g/mol
CAS-Nummer: 539-64-0
EINECS: 208-721-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge