Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Benzoylbenzoesäure ≥99%

Lieferant: ABCR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


AB148776.0025
ABCRAB148776.0025EA 0 EUR InStock
ABCRAB148776.0025
4-Benzoylbenzoesäure ≥99%
4-Benzoylbenzoesäure
Purity: 99% CAS No.: 611-95-0 Molecular Formula: C14H10O3 Formula Weight: 226.23 Odour: Odourless Melting Point: 198-200° Beilstein Reference: 1960224 MDL No.: MFCD00002560


Formel: C₁₄H₁₀O₃
Siedepunkt: 416 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 69 °C
MDL Number: MFCD00002560
CAS-Nummer: 611-95-0
EINECS: 210-286-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge