(S)-(+)-β-Aminophenethylalkohol
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AB168529.0025
ABCRAB168529.0025EA 0 EUR InStock
ABCRAB168529.0025
(S)-(+)-β-Aminophenethylalkohol
(S)-(+)-β-Aminophenethylalkohol
Formel: C₈H₁₁NO
MDL Number: MFCD00064404
CAS-Nummer: 20989-17-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge