2-Pyridinboronsäure
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AB170673.0100
ABCRAB170673.0100EA 0 EUR InStock
ABCRAB170673.0100
2-Pyridinboronsäure
2-Pyridineboronic acid
Formel: C₅H₆BNO₂
MW: 122.92 g/mol
MDL Number: MFCD00151844
CAS-Nummer: 197958-29-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge