4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Methoxy-TEMPO) ≥98% freies Radikal
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
AB173085.0001
ABCRAB173085.0001EA 0 EUR InStock
ABCRAB173085.0001
4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Methoxy-TEMPO) ≥98% freies Radikal
4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Methoxy-TEMPO)
Purity: 98+% CAS No.: 95407-69-5 Molecular Formula: C10H20NO2 Formula Weight: 186.28 Melting Point: 39-41° Beilstein Reference: 4740399
Formel: C₁₀H₂₀NO₂
MW: 186.27 g/mol
Melting Pt: 39…41 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00270334
CAS-Nummer: 95407-69-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge