1-Brom-2-butin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L20134.06 L20134.14 AB174305.0025
L20134.06EA 154 EUR InStock
L20134.06 L20134.14 ABCRAB174305.0025
1-Brom-2-butin ≥98%
1-Brom-2-butin
Purity: 98% CAS No.: 3355-28-0 Molecular Formula: CH3C≡CCH2Br Formula Weight: 132.99 Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.5080 Boiling Point: 123-125° Beilstein Reference: 605306 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00190233
Formel: C₄H₅Br
MW: 132.99 g/mol
Siedepunkt: 123…125 °C
Dichte: 1.519
Flash-Pt: 36 °C (96 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190233
CAS-Nummer: 3355-28-0
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge