2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbonsäure
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CC09201CB CC09201DA CC09201.0001
MAYBCC09201CBEA 0 EUR InStock
MAYBCC09201CB MAYBCC09201DA ABCRCC09201.0001
2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbonsäure
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₄N₂O₂S
MW: 180.19 g/mol
MDL Number: MFCD01647555
CAS-Nummer: 16405-98-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge