7-Iod-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CC13211.250 CC13211DA CC13211.0001
MAYBCC13211.250EA 0 EUR InStock
MAYBCC13211.250 MAYBCC13211DA ABCRCC13211.0001
7-Iod-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin
7-Iod-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin
Formel: C₉H₉IO₂
MDL Number: MFCD02677706
CAS-Nummer: 306934-90-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge