(3-Chlor-4-fluorphenyl)essigsäure
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
F01882AA
ABCRF01882AAEA 0 EUR InStock
ABCRF01882AA
(3-Chlor-4-fluorphenyl)essigsäure
(3-Chlor-4-fluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
MDL Number: MFCD01631555
CAS-Nummer: 705-79-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge