2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonylchlorid
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
F02651IB.0010
ABCRF02651IB.0010EA 0 EUR InStock
ABCRF02651IB.0010
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonylchlorid
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₂O₃
MDL Number: MFCD01631475
CAS-Nummer: 127163-51-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge