2-Chlor-4,6-didimethoxypyrimidin
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
TCC1433
ABCRTCC1433EA 0 EUR InStock
ABCRTCC1433
2-Chlor-4,6-didimethoxypyrimidin
2-Chlor-4,6-didimethoxypyrimidin
Formel: C₆H₇ClN₂O₂
MDL Number: MFCD00274530
CAS-Nummer: 13223-25-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge