2,5-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
TCD0683
ABCRTCD0683EA 0 EUR InStock
ABCRTCD0683
2,5-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
2,5-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₈H₉ClO₂S
MDL Number: MFCD00024875
CAS-Nummer: 19040-62-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge