Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody [clone: VMT-24]

Lieferant: Abnova

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

MAB1534
ABNOMAB1534EA 523 EUR InStock
ABNOMAB1534
Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody [clone: VMT-24]
Antikörper
Mouse monoclonal antibody raised against native VIM.

Recommended Dilutions: Western Blot: 0.5-1 ?g/ml; Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 1.5-2.5 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: VIM
Clonality: Monoclonal
Clone: VMT-24
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Pig, Rat

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge