Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-N-Acetylprocainamide Monoclonal Antibody [clone: 12-402.2.5]

Lieferant: Abnova

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

MAB2275
ABNOMAB2275EA 402 EUR InStock
ABNOMAB2275
Anti-N-Acetylprocainamide Monoclonal Antibody [clone: 12-402.2.5]
Antikörper
Mouse monoclonal antibody raised against N-Acetylprocainamide.

Type: Primary
Antigen: N-Acetylprocainamide
Clonality: Monoclonal
Clone: 12-402.2.5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG1
Reactivity:

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge