Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-PTPRC Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: I3/2.3]

Lieferant: Abnova

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

MAB5936
ABNOMAB5936EA 402 EUR InStock
ABNOMAB5936
Anti-PTPRC Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: I3/2.3]
Antikörper
Rat monoclonal antibody raised against native Ptprc.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 ?g/10^6 cells

Type: Primary
Antigen: PTPRC
Clonality: Monoclonal
Clone: I3/2.3
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge