Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-MHC2 Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: M5/114]

Lieferant: Abnova

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

MAB9819
ABNOMAB9819EA 423 EUR InStock
ABNOMAB9819
Anti-MHC2 Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: M5/114]
Antikörper
Rat monoclonal antibody raised against MHC Class II.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 4 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: MHC2
Clonality: Monoclonal
Clone: M5/114
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge