Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-KIR2DL4 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: mAb 33]

Lieferant: Abnova

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

MAB9848
ABNOMAB9848EA 402 EUR InStock
ABNOMAB9848
Anti-KIR2DL4 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: mAb 33]
Antikörper
Mouse monoclonal antibody raised against KIR2DL4.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 20 ?l reagent/100 ?l of whole blood or 10^6 cells

Type: Primary
Antigen: KIR2DL4
Clonality: Monoclonal
Clone: mAb 33
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge