Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-IgG F(ab')2 Rabbit Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))

Lieferant: Abnova

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

PAB10634
ABNOPAB10634EA 423 EUR InStock
ABNOPAB10634
Anti-IgG F(ab')2 Rabbit Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Antikörper
Rabbit anti-guinea pig IgG recognizes Guinea pig IgG F(ab')2 fragment. This secondary antibody was purified using antigen affinity chromatography. The antibody is conjugated with Alkaline Phosphatase.

Type: Secondary
Antigen: IgG F(ab')2
Clonality: AP (Alkaline Phosphatase)
Clone: Monoclonal
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Guinea Pig

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge