Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-IgG gamma Goat Monoclonal Antibody

Lieferant: Abnova

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

PAB9325
ABNOPAB9325EA 423 EUR InStock
ABNOPAB9325
Anti-IgG gamma Goat Monoclonal Antibody
Antikörper
Goat anti-monkey IgG recognizes monkey IgG gamma heavy chain. This secondary antibody was purified using antigen affinity chromatography.

Type: Secondary
Antigen: IgG gamma
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: gamma chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Monkey

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge