Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Avantor® ACE® C8, HPLC-Säulen, 3 µm

Lieferant: Advanced Chromatography Technologies

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

ACE-112-0246EA 0 EUR InStock
ACE-112-0246 ACE-112-0303 ACE-112-0346 ACE-112-0502 ACE-112-0503 ACE-112-0546 ACE-112-1002 ACE-112-1003 ACE-112-1004 ACE-112-1046 ACE-112-1203 ACE-112-1204 ACE-112-1246 ACE-112-1502 ACE-112-1503 ACE-112-1504 ACE-112-1546 ACE-112-3503 ACE-112-3546 ACE-112-7502 ACE-112-7503 ACE-112-7504 ACE-112-7546 ACE-112-0146GD ACE-112-0103GD ACE-112-0102GD ACE-112-1503A ACE-112-3346
Avantor® ACE® C8, HPLC-Säulen, 3 µm
Chromatographiesäulen
Diese ultra-inerten Avantor® ACE® C8 Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.

  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (2 bis 10 µm) und komplementären Phasen
  • Kann als allgemeine Ausgangspunktsäule verwendet werden
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich

Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge