Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Avantor® ACE® C18, HPLC-Säulen, 5 µm

Lieferant: Advanced Chromatography Technologies

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

ACE-121-2546EA 866 EUR InStock
ACE-121-2546 ACE-121-0202 ACE-121-0203 ACE-121-0246 ACE-121-0302 ACE-121-0346 ACE-121-0502 ACE-121-0503 ACE-121-0504 ACE-121-0510 ACE-121-0520 ACE-121-0530 ACE-121-0546 ACE-121-1002 ACE-121-1003 ACE-121-1004 ACE-121-1008 ACE-121-1010 ACE-121-1020 ACE-121-1030 ACE-121-1046 ACE-121-1203 ACE-121-1204 ACE-121-1220 ACE-121-1246 ACE-121-1502 ACE-121-1503 ACE-121-1504 ACE-121-1508 ACE-121-1510 ACE-121-1520 ACE-121-1530 ACE-121-1546 ACE-121-2502 ACE-121-2503 ACE-121-2504 ACE-121-2508 ACE-121-2510 ACE-121-2520 ACE-121-2530 ACE-121-3504 ACE-121-3546 ACE-121-7502 ACE-121-7520 ACE-121-7546 ACE-121-0103GD ACE-121-3004 ACE-121-0101GD ACE-121-0102GD ACE-121-0110GD ACE-121-7530 ACE-121-3002 ACE-121-3020 ACE-121-3030 ACE-121-3046 ACE-121-12003 ACE-121-25005 ACE-121-1000075 ACE-121-1539 ACE-121-1008E ACE-121-2546P ACE-121-3039 ACE-121-2004 ACE-121-2046 ACE1212546MVK ACE-121-0120GD ACE-121-2002 ACE-121-0104GD ACETACE-121-2539
Avantor® ACE® C18, HPLC-Säulen, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® C18-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Säulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.

  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (3, 5 und 10 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich

Diese Säulen sindMore Product Information
Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..