Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Avantor® ACE® CN-ES, HPLC-Säulen, 5 µm

Lieferant: Advanced Chromatography Technologies

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

ACE-1213-1520EA 0 EUR InStock
ACE-1213-1520 ACE-1213-1010 ACE-1213-1020 ACE-1213-1220 ACE-1213-1510 ACE-1213-2510 ACE-1213-2520 ACE-1213-0510 ACE-1213-0520 ACE-1213-7520 ACE-1213-0103GD ACE12130110GD ACE12130120GD ACE-1213-0530 ACE-1213-7530 ACE-1213-1030 ACE-1213-1530 ACE-1213-2530 ACE-1213-3030
Avantor® ACE® CN-ES, HPLC-Säulen, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® CN-ES kombiniert CN-Polarselektivität mit erhöhter Hydrophobie, sodass die Vorteile beider Wechselwirkungen voll ausgenutzt werden können. Ein erweiterter Alkylketten-Spacer zwischen der Kieselgeloberfläche und der Cyano-Gruppe sorgt für zusätzliche Phasenstabilität und erhöhte Säulenlebensdauer. ACE® CN-ES ist sowohl für Umkehrphasen- als auch für Normalphasentrennungen geeignet.

  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Mit hydrophober plus polarer CN-Selektivität, besonders nützlich für polare Moleküle
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 bis 10 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase µm– auf Anfrage erhältlich

Diese Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich, von Kapillar- bis hin zu präparativen Säulen für HPLC- und UHPLC-Trennungen.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge