Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Avantor® ACE® AQ, HPLC-Säulen, 5 µm

Lieferant: Advanced Chromatography Technologies

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

ACE-126-0502EA 0 EUR InStock
ACE-126-0502 ACE-126-0503 ACE-126-0510 ACE-126-0520 ACE-126-0530 ACE-126-0546 ACE-126-1002 ACE-126-1010 ACE-126-1020 ACE-126-1030 ACE-126-1046 ACE-126-1203 ACE-126-1220 ACE-126-1246 ACE-126-1502 ACE-126-1503 ACE-126-1504 ACE-126-1510 ACE-126-1520 ACE-126-1530 ACE-126-1546 ACE-126-2502 ACE-126-2503 ACE-126-2504 ACE-126-2510 ACE-126-2520 ACE-126-2530 ACE-126-2546 ACE-126-3546 ACE-126-7520 ACE-126-0102GD ACE-126-0103GD ACE-126-0110GD ACE-126-7530 ACE-126-3020 ACE-126-3030 ACE-126-3046 ACE-126-0120GD
Avantor® ACE® AQ, HPLC-Säulen, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® AQ-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.

  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Hält polarere Verbindungen in 100% wässriger mobiler Phase zurück
  • Einzigartige C18-gebundene Phase mit integrierter polarer Funktionalität
  • Aufgrund seiner schnellen Wiederherstellungseigenschaften und Beständigkeit gegen Retentionsverlust ideal für den Einsatz bei schnellen Gradienten
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (2 µm bis 10 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich

Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge