Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 2 µm

Lieferant: Advanced Chromatography Technologies

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

EXL-1010-1002UEA 914 EUR InStock
EXL-1010-1002U EXL-1010-1003U EXL-1010-1046U EXL-1010-1202U EXL-1010-1203U EXL-1010-1502U EXL-1010-1503U EXL-1010-1546U EXL-1010-0202U EXL-1010-0302U EXL-1010-0502U EXL-1010-0503U EXL-1010-0546U EXL-1010-7502U EXL-1010-7503U EXL-1010-7546U ACE-1P10-GD4U
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 2 µm
Chromatographiesäulen
Die Avantor® ACE® Excel® C18-PFP-Phase nutzt einen speziell entwickelten Liganden, der eine C18-Kette mit integrierter PFP-Funktionalität kombiniert. Dies führt zu einer Phase, die die hydrophoben, stabilen und geringen Ausblutungseigenschaften führender C18-Phasen beibehält und dennoch die vielfältigen Retentionsmechanismen einer PFP-Phase bietet.

  • Ultrahochreine, basendeaktivierte Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 bis 5 µm) und komplementären Phasen
  • Auch nützlich für Analyten mit π-Bindung oder Elektronen- oder Protonendonatorgruppen
  • Äußerst geringes Bluten, um LC/MS-Kompatibilität zu gewährleisten
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich

Aufgrund seiner integrierten Pentafluorphenyl-Funktionalität wird Avantor® ACE® C18-PFP auch für Trennungen empfohlen, die halogenierte aromatische Verbindungen, Regioisomere und solche Analyten mit unterschiedlichen Formbeschränkungen umfassen.

Diese Säulen werden aus Edelstahl hergestellt.

Bestellinformation: Methodenentwicklungs- und Validierungskits sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie chromsupport@avantorsciencs.com.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge