Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Avantor® ACE® Excel® CN, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 2 µm

Lieferant: Advanced Chromatography Technologies

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

EXL-104-1503UEA 0 EUR InStock
EXL-104-1503U EXL-104-0502U ACE-1P4-GD2U ACE-1P4-GD4U
Avantor® ACE® Excel® CN, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 2 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® CN-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.

  • Ultra hochreine, basendeaktivierte Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Kann sowohl unter Umkehrphasen- als auch unter Normalphasenbedingungen verwendet werden
  • Kapillare bis präparative Dimensionen
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (2, 3 und 5 µm)
  • Nützlich für die Trennung polarer Analyten und Verbindungen mit Doppel- und Dreifachbindungen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich

Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge