Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Druckrohre mit Ace-Thred

Lieferant: ACE GLASS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

8648-26 8648-32 8648-155 8648-135 8648-24 8648-52 8648-23
ACEG8648-26EA 0 EUR InStock
ACEG8648-26 ACEG8648-32 ACEG8648-155 ACEG8648-135 ACEG8648-24 ACEG8648-52 ACEG8648-23
Druckrohre mit Ace-Thred
Reaktionsgefäße Reaktionsgefäße, zylindrisch
Dicke Borosilikatglasröhren werden für die Polymerisation und Analyse von Halogenen durch thermische Zersetzung in Gegenwart von Kalk entworfen

Sie verfügen über das einzigartige Ace-Thred-Verschlusssystem zur Gewährleistung einer sicheren Abdichtung. Röhrchen halten einen empfohlenen Betriebsdruck von 150 psi aufrecht. Hydrierflaschen verfügen ebenfalls über das Ace-Thred-Verschlusssystem und sind Gefäße mit flachem Boden. Diese Flaschen halten einen niedrigeren empfohlenen Betriebsdruck aufrecht, der 60 psi nicht überschreiten darf. Röhrchen und Flaschen werden ohne Stopfen und O-Ringe geliefert. Die Rohrlänge wird unterhalb des Gewindes gemessen. Die Rohrdruckwerte werden bei 120 °C ermittelt. Die Flaschendruckwerte werden bei Umgebungstemperatur ermittelt. Alle Rohre werden mit dem 1,5-fachen des Wertes druckgetestet.

Bestellinformation: Alle Druckrohre und Hydrierflaschen werden ohne Verschlüsse geliefert.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge