Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Flubendazol

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


101910010 101910050 101910250
ACRO101910010EA 20.5 EUR InStock
ACRO101910010 ACRO101910050 ACRO101910250
Flubendazol
Flubendazole


Formel: C₁₆H₁₂FN₃O₃
Melting Pt: 260 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00871999
CAS-Nummer: 31430-15-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 4 hr)
Titration with HClO4 ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge