Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Acetylthiophen 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

102721000 102725000
ACRO102721000EA 50.6 EUR InStock
ACRO102721000 ACRO102725000
2-Acetylthiophen 98%
2-Acetylthiophen


Formel: C₆H₆OS
MW: 126.18 g/mol
Siedepunkt: 214 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 10…11 °C
Dichte: 1.16 g/cm³
Flash-Pt: 91 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005442
CAS-Nummer: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
UN: 2810
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5640 to 1.5660 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge