Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Allylbromid 99% stabilisiert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

102900025 102900050 102902500 102905000 102900100
ACRO102900025EA 216 EUR InStock
ACRO102900025 ACRO102900050 ACRO102902500 ACRO102905000 ACRO102900100
Allylbromid 99% stabilisiert
Allylbromid


Formel: C₃H₅Br
MW: 120.98 g/mol
Siedepunkt: 70…71 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –119 °C
Dichte: 1.39 g/cm³
Flash-Pt: –1 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000244
CAS-Nummer: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN: 1099
ADR: 3 I
Merck Index: 13,00285
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 300 ppm propylene oxide

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge