Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Aminoacetaldehyddiethylacetal 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

103070050 103070500 103072500
ACRO103070050EA 17.8 EUR InStock
ACRO103070050 ACRO103070500 ACRO103072500
Aminoacetaldehyddiethylacetal 99%
Aminoacetaldehyddiethylacetal


Formel: C₆H₁₅NO₂
MW: 133.19 g/mol
Siedepunkt: 162…163 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.916 g/cm³
Flash-Pt: 45 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008136
CAS-Nummer: 645-36-3
EINECS: 211-439-4
UN: 2733
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge