Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α,α,α-Trifluor-o-toluidin 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

103180050 103181000 103185000 103180025
ACRO103180050EA 14.4 EUR InStock
ACRO103180050 ACRO103181000 ACRO103185000 ACRO103180025
α,α,α-Trifluor-o-toluidin 99%
α,α,α-Trifluor-o-toluidin


Formel: C₇H₆F₃N
Siedepunkt: 170…173 °C (15 mmHg)
Melting Pt: –33 °C
Dichte: 1,296 g/cm³
Flash-Pt: 65 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007718
CAS-Nummer: 88-17-5
EINECS: 201-806-7
UN: 2942
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration excess NaOH 98.0 to 100.5 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Phosphorous compounds (as P) ≤0.002 %
Freezing point -2.0 to 0.0°C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge